Print…
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8521-10G OR8521-1G OR8521-5G
APOSOR8521-10GEA 546 EUR
APOSOR8521-10G APOSOR8521-1G APOSOR8521-5G
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Fórmula: C₉H₁₃N₃O₂S
Ponto de Fusão: 223…224 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01689081
Número CAS: 89665-74-7