Print…
Methyl 5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8515-1G OR8515-5G
APOSOR8515-1GEA 270 EUR
APOSOR8515-1G APOSOR8515-5G
Methyl 5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Fórmula: C₁₂H₉BrO₄
Ponto de Fusão: 64…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09607928
Número CAS: 952183-41-4