Print…
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)-1-(4-methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole
OR8513-1G OR8513-500MG
APOSOR8513-1GEA 336 EUR
APOSOR8513-1G APOSOR8513-500MG
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09607911
Número CAS: 952183-26-5