Print…
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8512-1G OR8512-5G
APOSOR8512-1GEA 137 EUR
APOSOR8512-1G APOSOR8512-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄S
Ponto de Fusão: 136…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202206
Número CAS: 27918-36-1