Print…
Ethyl-2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8509-1G OR8509-5G
APOSOR8509-1GEA 198 EUR
APOSOR8509-1G APOSOR8509-5G
Ethyl-2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Ethyl-2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09607892
Número CAS: 712-92-5