Print…
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8492-1G OR8492-5G OR8492-10G
APOSOR8492-1GEA 270 EUR
APOSOR8492-1G APOSOR8492-5G APOSOR8492-10G
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Fórmula: C₁₁H₇BrO₄
Ponto de Fusão: 173…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09607931
Número CAS: 73420-68-5