Print…
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8489-1G OR8489-500MG
APOSOR8489-1GEA 423 EUR
APOSOR8489-1G APOSOR8489-500MG
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₉N₃O
Ponto de Fusão: 86…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09607908
Número CAS: 124940-34-7