Print…
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Isopropylpiperidin-4-one, N-CBZ protected
OR8488-1G OR8488-250MG
APOSOR8488-1GEA 350 EUR
APOSOR8488-1G APOSOR8488-250MG
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fórmula: C₁₆H₂₁NO₃
Peso Molecular: 275.35 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08437612
Número CAS: 952183-52-7