Print…
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8480-1G OR8480-5G
APOSOR8480-1GEA 154 EUR
APOSOR8480-1G APOSOR8480-5G
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O₄
Ponto de Fusão: 182…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200945
Número CAS: 868077-44-5