Print…
5-Methylindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8470-1G OR8470-25G OR8470-5G
APOSOR8470-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8470-1G APOSOR8470-25G APOSOR8470-5G
5-Methylindole
5-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 267…270 °C
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005680
Número CAS: 614-96-0
EINECS: 210-400-9