Print…
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8465-10G OR8465-1G OR8465-5G
APOSOR8465-10GEA 1070 EUR
APOSOR8465-10G APOSOR8465-1G APOSOR8465-5G
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 200…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 223786-53-6