Print…
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8450-1G OR8450-5G
APOSOR8450-1GEA 141 EUR
APOSOR8450-1G APOSOR8450-5G
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 171…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06362460
Número CAS: 438192-02-0