Print…
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8428-5G OR8428-25G OR8428-100G
APOSOR8428-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8428-5G APOSOR8428-25G APOSOR8428-100G
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 69…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095219
Número CAS: 22282-96-8