Print…
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8426-100G OR8426-25G OR8426-5G
APOSOR8426-100GEA 310 EUR
APOSOR8426-100G APOSOR8426-25G APOSOR8426-5G
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₇BrN₂O
Ponto de Fusão: 53…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659518
Número CAS: 53242-18-5