Print…
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8419-1G OR8419-25G OR8419-5G
APOSOR8419-1GEA 132 EUR
APOSOR8419-1G APOSOR8419-25G APOSOR8419-5G
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole 97%
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 215 °C
Ponto de Fusão: 44318 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00196818
Número CAS: 2032-75-9
EINECS: 426-850-6
UN: 3265
ADR: 8,II