Print…
3-Phenoxybenzyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8418-25G OR8418-5G OR8418-1G
APOSOR8418-25GEA 270 EUR
APOSOR8418-25G APOSOR8418-5G APOSOR8418-1G
3-Phenoxybenzyl chloride 98%
3-Phenoxybenzyl chloride
Fórmula: C₁₃H₁₁ClO
Peso Molecular: 218.68 g/mol
Ponto de ebulição: 141…142 °C/5mmHg
Densidade: 1.189 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040866
Número CAS: 53874-66-1
EINECS: 258-831-1
UN: 1760
ADR: 8 II