Print…
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (Z)-2-(2-Ethoxyvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR8411-1G OR8411-5G
APOSOR8411-1GEA 319 EUR
APOSOR8411-1G APOSOR8411-5G
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₀H₁₉BO₃
Ponto de ebulição: 50 °C/0,3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09702441
Número CAS: 219489-07-3