Print…
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8407-1G OR8407-5G
APOSOR8407-1GEA 26.1 EUR
APOSOR8407-1G APOSOR8407-5G
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fórmula: C₆H₄ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07787392
Número CAS: 335654-06-3