Print…
N-Methylcyclohexylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
OR8357-100G OR8357-5G
APOSOR8357-100GEA 43.7 EUR
APOSOR8357-100G APOSOR8357-5G
N-Methylcyclohexylamine
N-Methylcyclohexylamine
Fórmula: C₇H₁₅N
Ponto de ebulição: 149 °C
Ponto de Fusão: –9…–7 °C
Densidade: 0,868 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003832
Número CAS: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II