Print…
Ethyl nitroacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Nitroethansäureethylester, Nitroacetic ethyl ester
OR8354-100G OR8354-25G OR8354-5G
APOSOR8354-100GEA 94.4 EUR
APOSOR8354-100G APOSOR8354-25G APOSOR8354-5G
Ethyl nitroacetate 97%
Ethyl nitroacetate
Fórmula: C₄H₇NO₄
Ponto de ebulição: 93…95 °C/10mmHg
Densidade: 1,199 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007403
Número CAS: 626-35-7
EINECS: 210-944-7