Print…
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)aniline, 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
OR8340-1G OR8340-5G OR8340-25G
APOSOR8340-1GEA 49.3 EUR
APOSOR8340-1G APOSOR8340-5G APOSOR8340-25G
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline
Fórmula: C₁₁H₁₅NSi
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03695479
Número CAS: 75867-39-9