Print…
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8339-1G OR8339-5G
APOSOR8339-1GEA 0 EUR
APOSOR8339-1G APOSOR8339-5G
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂Si
Ponto de Fusão: 177…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06203324
Número CAS: 16116-80-6