Print…
4-Chloro-o-xylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8324-100G OR8324-25G
APOSOR8324-100GEA 148 EUR
APOSOR8324-100G APOSOR8324-25G
4-Chloro-o-xylene 98%
4-Chloro-o-xylene
Fórmula: C₈H₉Cl
Ponto de ebulição: 221…223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000596
Número CAS: 615-60-1