Print…
8-Methyl-4-quinazolone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-Methylquinazolin-4(3H)-one
OR8297-1G OR8297-250MG
APOSOR8297-1GEA 52.2 EUR
APOSOR8297-1G APOSOR8297-250MG
8-Methyl-4-quinazolone 98%
8-Methyl-4-quinazolone
Fórmula: C₉H₈N₂O
Peso Molecular: 160.1726 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01685945
Número CAS: 19181-54-5