Print…
7-Methoxy-4-quinolinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8294-100G OR8294-25G OR8294-5G
APOSOR8294-100GEA 352 EUR
APOSOR8294-100G APOSOR8294-25G APOSOR8294-5G
7-Methoxy-4-quinolinol
7-Methoxy-4-quinolinol
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Ponto de Fusão: 213…217 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00169015
Número CAS: 82121-05-9
UN: 3335
ADR: 9,III