Print…
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Methylpyrimidine-4,6-diol
OR8284-10G OR8284-25G
APOSOR8284-10GEA 143 EUR
APOSOR8284-10G APOSOR8284-25G
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidine
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11506359
Número CAS: 63447-38-1