Print…
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8282-25G OR8282-5G OR8282-100MG OR8282-10G
APOSOR8282-25GEA 590 EUR
APOSOR8282-25G APOSOR8282-5G APOSOR8282-100MG APOSOR8282-10G
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Fórmula: C₅H₇BO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01319040
Número CAS: 162607-15-0