Print…
2',3'-Dichloroacetophenone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
OR8271-25G OR8271-100G
APOSOR8271-25GEA 94.4 EUR
APOSOR8271-25G APOSOR8271-100G
2',3'-Dichloroacetophenone 95+%
2',3'-Dichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 106…108 °C/2,0mmHg
Densidade: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052988
Número CAS: 56041-57-7
EINECS: 259-954-3