Print…
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, 5,7-Dichloro-2-methylquinolin-8-ol
OR8257-1G OR8257-25G OR8257-5G
APOSOR8257-1GEA 23.2 EUR
APOSOR8257-1G APOSOR8257-25G APOSOR8257-5G
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Fórmula: C₁₀H₇Cl₂NO
Peso Molecular: 228.0747 g/mol
Ponto de Fusão: 108…112 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023984
Número CAS: 72-80-0
EINECS: 200-789-3