Print…
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8255-100G OR8255-25G
APOSOR8255-100GEA 148 EUR
APOSOR8255-100G APOSOR8255-25G
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006739
Número CAS: 1127-45-3