Print…
4-Nitrophenethyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
OR8248-10G OR8248-50G
APOSOR8248-10GEA 14.7 EUR
APOSOR8248-10G APOSOR8248-50G
4-Nitrophenethyl bromide
4-Nitrophenethyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Peso Molecular: 230.06 g/mol
Ponto de ebulição: 116 °C/0.2mmHg
Ponto de Fusão: 67…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007386
Número CAS: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7