Print…
Benzhydrylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
APOSOR8244-25GEA 65.5 EUR
APOSOR8244-25G APOSOR8244-100G APOSOR8244-1G
Benzhydrylamine
Benzhydrylamine
Fórmula: C₁₃H₁₃N
Peso Molecular: 183,25 g/mol
Ponto de ebulição: 294…296 °C
Ponto de Fusão: 41579 °C
Densidade: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008059
Número CAS: 91-00-9
EINECS: 202-032-2
UN: 2735
ADR: 8,II