Print…
2-Nitroresorcinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8239-100G OR8239-25G OR8239-500G
APOSOR8239-100GEA 157 EUR
APOSOR8239-100G APOSOR8239-25G APOSOR8239-500G
2-Nitroresorcinol
2-Nitroresorcinol
Fórmula: C₆H₅NO₄
Ponto de Fusão: 81…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007124
Número CAS: 601-89-8