Print…
4-Nitrosophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8238-25G OR8238-50G OR8238-100G
APOSOR8238-25GEA 509 EUR
APOSOR8238-25G APOSOR8238-50G APOSOR8238-100G
4-Nitrosophenol 98%
4-Nitrosophenol
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002329
Número CAS: 104-91-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II