Print…
6-Nitro-m-cresol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8232-25G OR8232-100G
APOSOR8232-25GEA 0 EUR
APOSOR8232-25G APOSOR8232-100G
6-Nitro-m-cresol
6-Nitro-m-cresol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007111
Número CAS: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III