Print…
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8227-1G OR8227-500MG
APOSOR8227-1GEA 46.4 EUR
APOSOR8227-1G APOSOR8227-500MG
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
Fórmula: C₁₁H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665911
Número CAS: 263276-44-4