Print…
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8226-1G OR8226-25G OR8226-5G
APOSOR8226-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8226-1G APOSOR8226-25G APOSOR8226-5G
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄BrNO
Ponto de Fusão: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 288067-35-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III