Print…
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyiodobenzene
OR8223-1G OR8223-25G OR8223-5G
APOSOR8223-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8223-1G APOSOR8223-25G APOSOR8223-5G
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene
Fórmula: C₈H₉IO₂
Ponto de ebulição: 135 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 37…41 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059268
Número CAS: 20469-63-0