Print…
3-Iodobenzaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8221-1G OR8221-25G OR8221-5G
APOSOR8221-1GEA 0 EUR
APOSOR8221-1G APOSOR8221-25G APOSOR8221-5G
3-Iodobenzaldehyde 99%
3-Iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅IO
Ponto de ebulição: 124…125 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: 55…60 °C
Número MDL : MFCD00039573
Número CAS: 696-41-3