Print…
2-Iodo-4-nitrotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
OR8219-25G OR8219-5G
APOSOR8219-25GEA 125 EUR
APOSOR8219-25G APOSOR8219-5G
2-Iodo-4-nitrotoluene
2-Iodo-4-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆INO₂
Ponto de ebulição: 165 °C
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024329
Número CAS: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3