Print…
Phenylacetylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8217-25G OR8217-100G OR8217-500G
APOSOR8217-25GEA 21.9 EUR
APOSOR8217-25G APOSOR8217-100G APOSOR8217-500G
Phenylacetylene
Phenylacetylene
Fórmula: C₈H₆
Peso Molecular: 102.14 g/mol
Ponto de ebulição: 142…144 °C
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008570
Número CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03892