Print…
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8210-1G OR8210-5G
APOSOR8210-1GEA 141 EUR
APOSOR8210-1G APOSOR8210-5G
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
Fórmula: C₁₁H₁₁N₃
Ponto de Fusão: 107…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067950
Número CAS: 175201-90-8