Print…
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8191-1G OR8191-250MG
APOSOR8191-1GEA 87 EUR
APOSOR8191-1G APOSOR8191-250MG
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₆N₂O₅
Ponto de Fusão: 172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052231
Número CAS: 175136-71-7