Print…
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Morpholin-4-yl-5-nitrobenzoic acid, 2-Morpholino-5-nitrobenzoic acid
OR8190-10G OR8190-1G OR8190-5G
APOSOR8190-10GEA 419 EUR
APOSOR8190-10G APOSOR8190-1G APOSOR8190-5G
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₅
Peso Molecular: 252.23 g/mol
Ponto de Fusão: 167…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00207115
Número CAS: 4036-83-3