Print…
1-Bromo-6-phenylhexane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8181-1G OR8181-5G
APOSOR8181-1GEA 0 EUR
APOSOR8181-1G APOSOR8181-5G
1-Bromo-6-phenylhexane 98%
1-Bromo-6-phenylhexane
Fórmula: C₆H₅(CH₂)₆Br
Ponto de ebulição: 77…78 °C/0,075mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236022
Número CAS: 27976-27-8