Print…
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-nitrobenzoate
OR8177-1G OR8177-25G OR8177-5G
APOSOR8177-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8177-1G APOSOR8177-25G APOSOR8177-5G
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrNO₄
Peso Molecular: 260.04 g/mol
Ponto de Fusão: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00553089
Número CAS: 2363-16-8