Print…
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8159-1G OR8159-25G OR8159-5G
APOSOR8159-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8159-1G APOSOR8159-25G APOSOR8159-5G
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₈N₂O₄
Ponto de Fusão: 97…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093531
Número CAS: 57113-91-4