Print…
N-Acetylneuraminic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8154-5G OR8154-10G
APOSOR8154-5GEA 33.5 EUR
APOSOR8154-5G APOSOR8154-10G
N-Acetylneuraminic acid 97%
N-Acetylneuraminic acid
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₉
Ponto de Fusão: 184…186 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006620
Número CAS: 131-48-6