Print…
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8146-1G OR8146-250MG
APOSOR8146-1GEA 340 EUR
APOSOR8146-1G APOSOR8146-250MG
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃
Ponto de Fusão: 198…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00831776
Número CAS: 84807-09-0