Print…
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8125-1G OR8125-250MG
APOSOR8125-1GEA 109 EUR
APOSOR8125-1G APOSOR8125-250MG
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid
Fórmula: C₈H₁₁NO₅S
Peso Molecular: 233.24 g/mol
Ponto de Fusão: 169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02180761
Número CAS: 306936-39-0
UN: 3261
ADR: 8 II